Próba
97%
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCCCCCCCNC(N)=N.CCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/2C9H21N3.H2O4S/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-12-9(10)11;1-5(2,3)4/h2*2-8H2,1H3,(H4,10,11,12);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
DTTVLDRWEFQROK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3