Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł 232,50 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 834,00 zł 625,50 zł |
Informacje o tej pozycji
232,50 zł
Cena katalogowa310,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
216-256 °C (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
InChI key
TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥95% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay ≥95% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.058 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.844 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.513 (lit.) | refractive index n20/D 1.534 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.414 (lit.) |
| bp 216-256 °C (lit.) | bp 105-108 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - | bp 143 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl, phenyl, ether | functional group ether, hydroxyl, phenyl | functional group phenyl, aldehyde | functional group hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?