Przejdź do
374199
1-Octanesulfonyl chloride
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.74
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-249-8
Beilstein/REAXYS Number:
1763921
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H17ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
InChI key
WIVNTNLDTMNDNO-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Octanesulfonyl chloride is suitable for use in the preparation of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates (ionic liquids).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
250252206350171158
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
bp
190 °C/35 mmHg (lit.)
bp
104-106 °C/14 mmHg (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
n20/D 1.652 (lit.)
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)