Merck
555886
Sigma-Aldrich
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol
97%
Wybierz wielkość
5 ML
340,00 zł
25 ML
810,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
340,00 zł
25 ML
810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4350 (lit.)
bp
110 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
Klucz InChI
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-((tert-butylodimetylosililo)oksy)-propanol (3-[(tert-butylodimetylosililo)oksy]-1-propanol) powstaje jako półprodukt podczas syntezy 3-(tert-butylodimetylosililo)oksy]propanalu.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteresStereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteres.
Jenmalm A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(5), 1139-1148 (1994)