Przejdź do
328057
4,4′-Dibromobenzil
90%, technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCOC6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
252-628-1
MDL number:
Assay:
90%
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
mp
224-226 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
InChI key
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
4,4′-Dibromobenzil was used in preparation of 5,5′-bis -(4-bromo-phenyl)-3-methyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′- bis -(4-bromo-phenyl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′-bis-(4-bromo-phenyl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione and 5,5′-bis -(4-chloro-phenyl)-3-ethyl imidazolidine-2,4-dione. It was also used in synthesis of novel quinoxaline-based sensitizers for dye-sensitized solar cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
513881517925317306
description
90%, technical grade
description
90%
description
90%, technical grade
description
technical grade, 90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
224-226 °C (lit.)
mp
220-223 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
ketone, bromo
functional group
bromo
functional group
ketone
functional group
nitrile, amine
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
grade
technical grade
grade
-
grade
technical grade
grade
technical grade
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)