For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
127566
Bis(diphenylphosphino)methane
97%
Synonim(y):
DPPM, Metanodiylobis[difenylofosfina, Tetrafenylometylenodifosfina
Wybierz wielkość
263,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
263,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
118-119 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h1-20H,21H2
Klucz InChI
XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?