Key Documents
380539
Ammonium hydroxide solution
28% NH3 in H2O, purified by double-distillation
Synonim(y):
Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Polecane produkty
oczyszczone przez
double-distillation
granice wybuchowości
27 %
stężenie
28% NH3 in H2O
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.9 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?