Kluczowe dokumenty
379816
Potassium tetrachloropalladate(II)
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium palladium(II) chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
105 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Klucz InChI
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?