This material is not tested for solubility. Various sources state that this compound is soluble in water. This information has not been validated.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł 531,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2PdCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
240-974-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
531,00 zł
Cena katalogowa708,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: potassium
density
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99.99% trace metals basis | description ≥99.99% trace metals basis |
| form powder | form crystals | form solid | form powder |
| assay 99% | assay 98% | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 2.738 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.67 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.67 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| reaction suitability core: potassium | reaction suitability core: potassium | reaction suitability core: potassium | reaction suitability core: potassium |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, I want to in which kind of solvent can the K2PdCl6 dispersed? Does it work in water?