Merck
205850
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachloropalladate(II)
97%
Synonim(y):
Palladium(II)-ammonium chloride
Wybierz wielkość
2 G
776,00 zł
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
776,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2PdCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
gęstość
2.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pd/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Reaguje z kreatyniną (nr kat. 859702), tworząc różne kompleksy Pd-kreatynina, mające zastosowanie w półprzewodnikach, katalizie, badaniach mieszanych stanów utlenienia i przewodnictwie elektronowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
You Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(28), 3444-3449 (2015-03-20)
Stretchable and transparent electrodes are fabricated by chemical deposition of metal thin films on natural veins of leaves at ambient conditions. These vein-based transparent electrodes show excellent electro-optical property (0.9 Ω sq(-1) at 83% T) even at 50% tensile strains
L V Tat'ianenko et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 28(6), 126-131 (1982-11-01)
Mechanism of interaction between biologically active substances and membranes as well as and membrane-bound enzymes of two types: mitochondrial monoamine oxidase (MAO) from rat liver tissue and Ca2+, Mg+2-dependent ATPase from sarcoplasmic reticulum (SR) were studied. All the substances studied
B L Iverson et al.
Nucleic acids research, 15(19), 7823-7830 (1987-10-12)
Reaction of DNA with K2PdCl4 at pH 2.0 followed by a piperidine workup produces specific cleavage at adenine (A) residues. Product analysis revealed the K2PdCl4 reaction involves selective depurination at adenine, affording an excision reaction analogous to the other chemical
Joris Muris et al.
Contact dermatitis, 67(2), 94-100 (2012-04-03)
Exposure to palladium (Pd) may lead to clinical allergic reactions. With frequent nickel (Ni) exposure and cross-reactivity between Ni and Pd at the T cell recognition level, positive Pd reactions on patch testing are surprisingly uncommon. PdCl(2) is often used
A water-based synthesis of octahedral, decahedral, and icosahedral Pd nanocrystals.
Byungkwon Lim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(48), 9279-9282 (2007-10-31)