Merck
378542
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
97%
Synonim(y):
Decamethylferrocene
About This Item
Wzór liniowy:
Fe(C5(CH3)5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
277 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Fe/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Klucz InChI
OZHNSXNGSKKWMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)(Me10FeCp2, DecMFc) was used as an electron donor to functionalize high purity graphene with metallic palladium via a redox reaction.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Functionalization of graphene at the organic/water interface.
Toth PS, et al.
Chemical Science, 6.2, 1316-1323 (2015)
Produkty
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.