Merck
377260
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BF5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.90
Beilstein:
4281226
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
186-192 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
Klucz InChI
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrafluoroboran 1-fluoropirydyniowy(tetrafluoroboranN-fluoropirydyniowy), związek N-fluorowany, jest elektrofilowym odczynnikiem fluorującym (zawierającym podwójne wiązanie N i F). Kontrolowana elektroliza potencjalna tetrafluoroboranu 1-fluoropirydyniowego pozwala na otrzymanie pirydyny, 2-fluoropirydyny i 2-acetamidopirydyny.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical studies of six N? F electrophilic fluorinating reagents.
Oliver EW and Evans DH.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 474(1), 1-8 (1999)
Relative electrophilic fluorinating power as assayed by competitive catalytic halogenation reactions.
Toullec PY, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(10), 2706-2711 (2004)