Przejdź do
738115
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate
95%
Synonim(y):
1-Fluoro-sym-collidinium triflate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11F4NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.25
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4777118
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Halogenations, reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations, reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
mp
162-165 °C (lit.), 164-170 °C
functional group
fluoro, triflate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
  • Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
Still not finding the right product?
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)