Merck
376906
Sigma-Aldrich
D-(+)-3-Phenyllactic acid
98%
Synonim(y):
(R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid
Wybierz wielkość
5 G
552,00 zł
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
552,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
2209793
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
122-124 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Zastosowanie
Chiral building block employed in the preparation of statine.[1] Starting material in the preparation of the hypoglycemic agent enlitazone and of 15N-labeled phenylalanine.[2][3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Heterocyclic Chemistry, 29, 431-431 (1992)
Degerbeck, F. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 11-11 (1993)
Urban, F.J. et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 29, 431-431 (1991)
Katrin Ström et al.
FEMS microbiology letters, 246(1), 119-124 (2005-05-05)
The fungal inhibitory effects of strain Lactobacillus plantarum MiLAB 393, producing broad-spectrum antifungal compounds, were evaluated. A co-cultivation method was set up to monitor effects on fungal growth and protein expression of growing Aspergillus nidulans with L. plantarum MiLAB 393.
Mariana-Carmen Chifiriuc et al.
Roumanian archives of microbiology and immunology, 68(1), 34-37 (2009-06-11)
The discovery of communication systems regulating bacterial virulence has afforded a novel opportunity to control infectious bacteria without interfering with their growth. In this paper the authors describe the effect of subinhibitory concentrations of phenyl-lactic acid (PLA) on the pathogenicity