113069
L-(−)-3-Phenyllactic acid
98%
Synonim(y):
(S)-(−)-3-Phenyllactic acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, L-3-Phenyllactic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]24/D −20.8°, c = 2 in H2O
mp
122-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.