Merck
376442
Sigma-Aldrich
1,5-Hexadiene-3,4-diol, mixture of (±) and meso
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH(OH)CH(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
tw
125 °C/45 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
Klucz InChI
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup