Merck
B86206
Sigma-Aldrich
cis-2-Butene-1,4-diol
97%
Synonim(y):
(2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-But-2-en-1,4-diol
Wybierz wielkość
25 G
73,40 zł
500 G
342,00 zł
73,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
73,40 zł
500 G
342,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
1679241
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
73,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
mp
4-10 °C (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CO)=C(/[H])CO
InChI
1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
Klucz InChI
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Kidney,Blood
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yanke Liang et al.
The Journal of organic chemistry, 76(24), 9962-9974 (2011-10-28)
The first psico-oxetanocin analogue of the powerful antiviral natural product, oxetanocin A, has been readily synthesized from cis-2-butene-1,4-diol. Key 2-methyleneoxetane precursors were derived from β-lactones prepared by the carbonylation of epoxides. F(+)-mediated nucleobase incorporation provided the corresponding nucleosides in good
T Okuda et al.
The Journal of antibiotics, 37(7), 718-722 (1984-07-01)
A novel antibiotic, penitricin, Ro 09-0804, has been produced in the culture filtrate of Penicillium aculeatum NR 5165. This antibiotic was purified by repeated extraction of culture filtrate with 1-butanol, and passage of the crude extracts through Sephadex G-10, followed
T Okuda et al.
The Journal of antibiotics, 37(7), 723-727 (1984-07-01)
A novel antibiotic, penitricin showing anti-Gram-negative activity, has been isolated from the culture filtrate of Penicillium aculeatum. Chemical and physico-chemical studies determined the structure of penitricin as hydroxymethylcyclopropenone (1), which was confirmed by chemical synthesis from propargyl alcohol. Biological activity
Dong-Myeong Shin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(10), e1905771-e1905771 (2020-01-28)
Lithium-ion batteries have remained a state-of-the-art electrochemical energy storage technology for decades now, but their energy densities are limited by electrode materials and conventional liquid electrolytes can pose significant safety concerns. Lithium metal batteries featuring Li metal anodes, solid polymer
Chun-xiu Pan et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 6(1), 74-78 (2004-12-14)
The cis and trans isomers separation of 2-butene-1,4-diol and lafutidine were studied by HPLC on two kinds of chiral columns: (S,S)-Whelk-O 1 and ChiraSpher. The isomers of 2-butene-1,4-diol can be separated on both chiral columns while the isomers of lafutidine
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?