Merck
375756
Sigma-Aldrich
Baicalin hydrate
Synonim(y):
Baicalein 7-β-D-glucopyranosiduronate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O11 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.36 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]23/D −120°, c = 1 in 50% pyridine
mp
231-233 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11.H2O/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29;/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29);1H2/t16-,17-,18+,19-,21+;/m0./s1
Klucz InChI
WLEKZZMZTPAGDD-ZSESPEEFSA-N
Zastosowanie
The flavonoid component of Nepalese and Sino-Japanese crude drugs.[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eizo Takahashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 39(1), 114-120 (2016-01-05)
In an attempt to discover inhibitory compounds against pore-forming toxins, some of the major toxins produced by bacteria, we herein examined the effects of four kinds of indolo[3,2-b]quinoline derivatives on hemolysis induced by the aerolysin-like hemolysin (ALH) of Aeromonas sobria
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 39, 1051-1051 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 3488-3488 (1990)