For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
B10900
2,1,3-Benzothiadiazole
98%
Synonim(y):
Piazthiole
Wybierz wielkość
208,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
208,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
206 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H4N2S/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H
Klucz InChI
PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?