Przejdź do
A8476
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
≥98% (HPLC), Hsp90 inhibitor, solid
Synonim(y):
17-(Allylamino)geldanamycin, 17-AAG, 17-Demethoxy-17-allylamino geldanamycin, CP 127374, Geldanamycin,17-demethoxy-17-(2-propenylamino)-, NSC 330507, Tanespimycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H43N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(NCC=C)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9-,18-10+,20-15+/t17-,19+,24+,25+,27-,29+/m1/s1
InChI key
AYUNIORJHRXIBJ-TXHRRWQRSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: benzenoid
Application
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) has been used as a heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor:
  • to study its effects on hippocampal neurons[1]
  • to analyze its effects on yes-associated protein (YAP) phosphorylation in adenocarcinoma human alveolar basal epithelial cells and human breast epithelial cells[2]
  • to study its effects on lifespan extension and health in Caenorhabditis elegans[3]
Biochem/physiol Actions
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) is a benzoquinone and is an analog of geldanamycin.[4]
Potent inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90). 17-AAG is a less toxic analog than geldanamycin. It induces apoptosis and displays antitumor effects. 17-AAG inhibits the activity of oncogenic proteins such as N-ras, Ki-ras, c-Akt, and p185erB2.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)