Merck
375063
1-Adamantyl isocyanate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
144-146 °C (lit.)
functional group
isocyanate
SMILES string
O=C=NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
VBHCPGFCIQDXGZ-BIBSGERRSA-N
General description
1-Adamantyl isocyanate is an isocyanate derivative.
Application
1-Adamantyl isocyanate may be used in the preparation of:
  • adamantyl-functionalized nanoparticles, via thiol-isocyanate reaction of thiol-modified nanoparticles1 4-[3-(aryl or -cycloalkyl)ureido]butyryl compound
  • 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyric acid, via reaction with 4-aminobutanoic acid in DMF
  • 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyryloxy compound
  • 12-(3-adamantan-1-yl-ureido) dodecanoic acid (AUDA)
  • adamantyl-phenylsulfonamide ureas
  • 1-adamantan-1-yl-3-(hydroxyalkyl)ureas, via reaction with with hydroxyalkylamines
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)