Merck
117722
Sigma-Aldrich
1-Adamantanecarbonyl chloride
95%
Synonim(y):
1-Chlorokarbonyladamantan, Chlorek kwasu 1-adamantanokarboksylowego
Wybierz wielkość
5 G
312,00 zł
25 G
897,00 zł
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
312,00 zł
25 G
897,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.69
Beilstein:
389960
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15ClO/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
Klucz InChI
MIBQYWIOHFTKHD-KJZNFTALSA-N
Opis ogólny
1-Adamantanecarbonyl chloride on reaction with triethylammonium isopropylphosphite forms mixed anhydride, an efficient capping reagent for the hydrogen-phosphonate DNA synthesis[1]. It is a good substrate for Friedel–Crafts acylation of anisole in the presence of indium metal[2].
Zastosowanie
1-Adamantanecarbonyl chloride was used in the preparation of efficient amine-modified oligodeoxynucleotides for fabrication of DNA microarrays[3].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly selective catalytic Friedel-Crafts acylation and sulfonylation of activated aromatic compounds using indium metal.
Jang DO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(34), 6063-6066 (2006)
Nagendra Kumar Kamisetty et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(6), 2027-2035 (2007-01-24)
Amine-modified oligodeoxynucleotides (AMO) are commonly used probe oligodeoxynucleotides for DNA microarray preparation. Two methods are currently used for AMO preparation--use of amine phosphoramidites protected by acid-labile monomethoxytrityl (MMT) groups or alkali-labile trifluoroacetyl (TFA) groups. Because conventional AMO preparation procedures have
Anna K Blakney et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2482-2492 (2020-04-07)
Messenger RNA (mRNA) is a promising platform for both vaccines and therapeutics, and self-amplifying RNA (saRNA) is particularly advantageous, as it enables higher protein expression and dose minimization. Here, we present a delivery platform for targeted delivery of saRNA using
Novel activating and capping reagents for improved hydrogen-phosphonate DNA synthesis.
Andrus A, et al.
Tetrahedron Letters, 29(8), 861-864 (1988)
Evgenii S Mozhaitsev et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 19(4), 463-472 (2018-12-14)
The DNA repair enzyme tyrosyl-DNA-phosphodiesterase 1 (TDP1) is a current inhibition target to improve the efficacy of cancer chemotherapy. Previous studies showed that compounds combining adamantane and monoterpenoid fragments are active against TDP1 enzyme. This investigation is focused on the