Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-445-7
Beilstein/REAXYS Number:
1423626
MDL number:
Assay:
98%
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(CC)c1N
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
InChI key
FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?