Merck
373729
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) tetrachloride oxide
97%
Synonim(y):
Molybdenum chloride oxide, Molybdenum oxide chloride, Molybdenum oxytetrachloride, Molybdenum tetrachloride monoxide, Molybdenum(VI) oxychloride, Tetrachlorooxomolybdenum
Wybierz wielkość
5 G
895,00 zł
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
895,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MoOCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.Mo.O/h4*1H;;/q;;;;+4;/p-4
Klucz InChI
UYEGPKGLVUUIGD-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Molybdenum(VI) tetrachloride oxide can be used:
  • To prepare a binary metal catalyst (MoOCl4-n-BuLi) for the living polymerization of various acetylenes.[1]
  • As an oxidant in the aromatization of various Hantzsch-1,4-dihydropyridines.[2]
  • As a molybdenum (Mo) precursor to prepare nafion-Mo composite material, which is used as a catalyst for the preparation of nitrones by reacting primary amines with aldehydes.[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nafion supported molybdenum oxychloride: Recyclable catalyst for one-pot synthesis of nitrones via direct condensation/oxidation of primary amines and aldehydes using UHP as oxidant
Singh B, et al.
Green Chemistry, 11(12), 1941-1944 (2009)
Living Polymerization of Substituted Acetylenes by a Novel Binary Catalyst, MoOCl4- n-BuLi
Hayano S and Masuda T
Macromolecules, 31(10), 3170-3174 (1998)
Hayano, S. Masuda, T.
Macromolecules, 31, 3170-3170 (1998)
Mladen Litvić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(11), 3676-3681 (2012-05-02)
Mo(VI) and Mo(V) salts both react selectively with Hantzsch esters to produce substitute pyridines in good-to-excellent yield (75-99%). The remarkable reactivity and selectivity of MoOCl(4) under reflux of acetonitrile and MoCl(5) in dichloromethane at room temperature encouraged us to propose
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.