372056
Oxazine 170 perchlorate
Dye content 95 %
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
skład
Dye content, 95%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
624 nm
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\c4ccccc4C3=Nc2cc1C
InChI
1S/C21H21N3O.ClHO4/c1-4-22-16-11-19-18(10-13(16)3)24-21-15-9-7-6-8-14(15)17(23-5-2)12-20(21)25-19;2-1(3,4)5/h6-12,22H,4-5H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/b23-17+;
Klucz InChI
YCGJPLISNURWCC-YFZNFVDXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.