Merck
371963
Sigma-Aldrich
Hexafluoropropene, trimer
Wybierz wielkość
25 G
500,00 zł
500,00 zł
Cena katalogowa1000,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CF3C(F)=CF2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
500,00 zł
Cena katalogowa1000,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
bp
110-115 °C (lit.)
gęstość
1.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C3F6/c3*4-1(2(5)6)3(7,8)9
Klucz InChI
VJRSWIKVCUMTFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano widma trzech izomerycznych trimerów heksafluoropropenu.[1] Reaguje on z pierwszorzędowymi aminami, poprzez pośrednie podstawienie atomów fluoru, tworząc odpowiednie enaminy i eniminy.[2]
Zastosowanie
Trimer heksafluoropropenu może być stosowany do otrzymywania fotochromowej pochodnej spiroindolinonaftoksazyny.[3] Może być stosowany do otrzymywania 2-trifluorometylo-3-heptadifluoroizopropylo-2-perfluoropenteno-4-(N′,N′-dimetyloaminopropylo) imino(I).[4]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of Fluoro-tertiary and Quaternary Ammonium Cationic Surfactants [J].
Jingfeng LZ, et al.
Dyestuffs and Coloration / Ran Liao Yu Ran Shai, 1, 009-009 (2006)
Jost Leemhuis et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 300(3), 1000-1007 (2002-02-28)
The small GTPase RhoA can retract cell extensions by acting on two Rho kinases (ROCKs). Activated protein kinase A (PKA) inhibits RhoA and induces extensions. The isoquinoline H89 inhibits PKA and thus should prevent the inactivation of RhoA. In kinase
J de Rooij et al.
Nature, 396(6710), 474-477 (1998-12-16)
Rap1 is a small, Ras-like GTPase that was first identified as a protein that could suppress the oncogenic transformation of cells by Ras. Rap1 is activated by several extracellular stimuli and may be involved in cellular processes such as cell
D Findik et al.
Journal of cellular biochemistry, 57(1), 12-21 (1995-01-01)
In addition to a role for de novo protein synthesis in apoptosis we have previously shown that activation of a protein phosphatase or loss of activity of a kinase is also important in radiation-induced apoptosis in human cells [Baxter, and
C C Geilen et al.
FEBS letters, 309(3), 381-384 (1992-09-14)
In this study, we report that the potent and selective inhibitor of cyclic AMP-dependent protein kinase, N-[2-bromocinnamyl(amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide (H-89) interferes with the incorporation of choline into phosphatidylcholine in HeLa cells. Treatment of cells with 10 microM H-89 for 1 h decreases
Questions
  1. Is it mixture of isomers or only one isomer?
    1 answer
    1. Product 371963 is a hexafluoropropene trimer. The potential isomer (hexafluorocyclopropane) content is not determined. So it is a mixture.