Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł 256,50 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
Informacje o tej pozycji
256,50 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 25%form
powder
Quality Segment
mol wt
200000
refractive index
n
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It can be used to prepare thermoresponsive microfibers with excellent mechanical properties. PBMA-containing microfibers can be used as temperature-modulated cell separation materials.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description free flow beads, Mw 211,000 | description technical grade | description average Mw ~515,000 by GPC, powder |
| density 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.983 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 25 °C |
| mol wt 200000 | mol wt Mw 211,000 | mol wt - | mol wt average Mw ~515,000 by GPC |
| form powder | form solid (bead) | form liquid | form powder |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(butyl methacrylate)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?