Merck
671231
Sigma-Aldrich
Trifluoroethylene
≥97.5% (GC)
Synonim(y):
Trifluoroethene
About This Item
Wzór liniowy:
FCH=CF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
F\C=C(/F)F
InChI
1S/C2HF3/c3-1-2(4)5/h1H
Klucz InChI
MIZLGWKEZAPEFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trifluoroetylen (TrFE) może być stosowany jako monomer do wytwarzania fluoropolimeru (poli(trifluoroetylenu)), który znajduje zastosowanie w mikroelektronice, powłokach ochronnych/antyadhezyjnych, przemyśle chemicznym i akumulatorach litowo-jonowych. TrFE jest również używany do syntezy kompozytów kopolimerowych z difluorkiem winylidenu do różnych zastosowań.
Może być również używany do przygotowania:
  • Pentafluoroetanu w reakcji z difluorkiem ksenonu.
  • Boranu (trifluorowinylo)trimetoksy litu w reakcji z boranem trimetylu i n-BuLi.
  • 2,2,3-trifluorooksiran.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dioxirane epoxidation of alkenes
Adam W, et al.
Organic Reactions, 61(3), 219-516 (2004)
Ivan S Vatlin et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-24)
Antibiotic resistance of bacteria stimulates the development of new treatment approaches. Piezoelectric-catalysis has attracted much attention due to the possibility to effectively provide antibacterial effect via generation of reactive oxygen species. However, the influence of the surface charge or potential
Olga V Korchazhkina et al.
Journal of inorganic biochemistry, 94(4), 372-380 (2003-04-02)
Peptide YY and neuropeptide Y are common peptides with a high degree of primary and tertiary structural homology. They are multifunctional and participate in a diverse array of distinct activities including regulation of gastrointestinal function and neural regulation of satiety.
Minoru Toda
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 49(3), 299-306 (2002-09-27)
A new matching layer design concept has been proposed for narrowband continuous wave (CW) devices. Analysis has shown that the mechanical impedance of a resonant-type transducer in thickness mode CW operation does not equal its acoustic impedance rhoVs but roughly
Yee-Shuan Lee et al.
Acta biomaterialia, 7(11), 3877-3886 (2011-08-04)
Neural tissue engineering may be a promising option for neural repair treatment, for which a well-designed scaffold is essential. Smart materials that can stimulate neurite extension and outgrowth have been investigated as potential scaffolding materials. A piezoelectric polymer polyvinylidene fluoride-trifluoroethylene