Merck
370940
Sigma-Aldrich
Z-Aib-OH
technical grade
Synonim(y):
Z-2-Methylalanine
Wybierz wielkość
5 G
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
248,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Beilstein:
2218009
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
65-69 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Klucz InChI
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)