Merck
369594
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)styrene
99%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
1-(trifluorometylo)-2-winylobenzen, 1-Ethenyl-2-(trifluorometylo)benzen
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
bp
61 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
Klucz InChI
VGWWQZSCLBZOGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)