Merck
36815
Sigma-Aldrich
1-(Diethoxymethyl)imidazole
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Beilstein:
908482
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464
gęstość
1.041 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(OCC)n1ccnc1
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-3-11-8(12-4-2)10-6-5-9-7-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
NNQBAGFIYBBAFL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-(Diethoxymethyl)imidazole is an orthoamide protected imidazole. The dianion reacts selectively at the 2 position 1-(Diethoxymethyl)imidazole is a 1-substituted imidazoles. Isoprene-mediated lithiation of 1-(diethoxymethyl)imidazole, leads to the preparation of the corresponding 2-lithio intermediate, which reacts with different electrophiles to afford 2-functionalised imidazoles.
Zastosowanie
1-(Diethoxymethyl)imidazole may be used in the preparation of various hydroxy- and amino-functionalized imidazoles, via isoprene-mediated lithiation followed by reaction with an electrophile.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112.0 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1, 2-Functionalized Imidazoles as Palladium Ligands: An Efficient and Robust Catalytic System for the Fluorine-Free Hiyama Reaction.
Martinez R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 872-877 (2014)
N.J. Curtis et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4038-4038 (1980)
Isoprene-catalysed lithiation: deprotection and functionalisation of imidazole derivatives.
Torregrosa R, et al.
Tetrahedron, 63(4), 947-952 (2007)
L.N. Pridgen et al.
Tetrahedron Letters, 38, 1275-1275 (1997)