Przejdź do
690953
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1440,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 990,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-302-7
Beilstein/REAXYS Number:
969608
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
1440,00 zł
Cena katalogowa1920,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.50% water
color
APHA: ≤150
bp
162-163 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChI key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine can be used to synthesize:
  • dinucleoside phosphotriester1
  • 1,1,3,3-tetramethylguanidinium 2-ethylhexoate2
  • tetramethylguanidine ionic liquid (TMG IL)3
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24176882189757801
description
≥99.0% (GC)
description
99%
description
for synthesis
description
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
162-163 °C (lit.)
bp
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
bp
162 °C/1013 hPa
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)