Merck
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.36
Beilstein:
3208922
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
mp
125-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
Klucz InChI
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)