Merck
366951
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4NHNH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
230 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydrazine
ciąg SMILES
Cl.NNc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F3N2O.ClH/c8-7(9,10)13-6-3-1-5(12-11)2-4-6;/h1-4,12H,11H2;1H
Klucz InChI
KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride is an organic building block.
Zastosowanie
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haoyue Xiang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7730-7738 (2012-08-21)
An efficient general synthetic approach has been developed to synthesize pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters from chromenone derivatives via a sequential two-step reaction in one pot at ambient temperature in good to excellent yields. This protocol provides a new convenient method