Merck
365289
Sigma-Aldrich
Heptadecafluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
98%
Synonim(y):
Perfluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)6CF2SO3N(C2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
629.37
Beilstein:
6470030
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
184-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHDXAQHGAJXNBY-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cristina Moreta et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 211-218 (2014-07-06)
An analytical method is proposed to determine ten perfluorinated alkyl acids (PFAAs) [nine perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and perfluorooctane sulfonate (PFOS)] in corn, popcorn and microwave popcorn packaging by focused ultrasound solid-liquid extraction (FUSLE) and ultra high performance liquid chromatography (UHPLC)