Merck
924407
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
Synonim(y):
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1H,1H′,2H,2H′-Perfluorooctane sulfonic acid, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanesulfonic acid, 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid
Wybierz wielkość
100 MG
613,00 zł
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
613,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5F13O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
temp. przechowywania
2-8°C
Poziom jakości
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
Klucz InChI
VIONGDJUYAYOPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)