Merck
738832
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N,18O2
90 atom % 18O, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na15N18O2
Masa cząsteczkowa:
73.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 15N
90 atom % 18O
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
mp
271 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[Na+].[18O-][15N]=[18O]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
Klucz InChI
LPXPTNMVRIOKMN-SORTUTTKSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)