Merck
490806
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
60 atom % 15N
Wybierz wielkość
5 G
1881,00 zł
1881,00 zł
Cena katalogowa2280,00 złZaoszczędź 18%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1881,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1881,00 zł
Cena katalogowa2280,00 złZaoszczędź 18%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
60 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
85.59 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
Klucz InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)