Merck
493295
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N,18O3
95 atom % 18O, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
K15N18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Postać
solid
mp
334 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[K+].[18O-][15N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1,2+2,3+2,4+2
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-QKBJONFOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1