Merck
490784
Sodium nitrate-15N
5 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.99
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
5 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
5 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mol wt
85.04 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrate-15N
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)