Przejdź do
364533
Fluorotrimethylsilane
96%
Synonim(y):
Trimethylfluorosilane, Trimethylsilyl fluoride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.19
EC Number:
206-997-0
UNSPSC Code:
12142100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731132
MDL number:
Assay:
96%
assay
96%
bp
16 °C (lit.)
mp
−74 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)F
InChI
1S/C3H9FSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
CTIKAHQFRQTTAY-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)