Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CH2CH2SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.50
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-744-2
Beilstein/REAXYS Number:
1748876
MDL number:
Assay:
97%
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
density
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, silyl
SMILES string
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
InChI key
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane can be used as a precursor for the preparation of:
It can also be used as a silanizing agent to coat the inner surface of pipettes in order to investigate the electrical charging of droplets discharged from the micropipette.
- Fluorinated polyhedral oligomeric silsesquioxane (F-POSS) by base-catalyzed condensation.
- 3,3,3-Trifluoropropyltrimethoxysilane by alcoholysis reaction with methanol.
It can also be used as a silanizing agent to coat the inner surface of pipettes in order to investigate the electrical charging of droplets discharged from the micropipette.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description ≥97.0% (GC) | description 97% |
| assay 97% | assay ≥97.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.419 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.142 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.176 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.355 | refractive index n20/D 1.519 (lit.) |
| bp 114 °C (lit.) | bp 144 °C (lit.) | bp 205 °C (lit.) |
| functional group fluoro, silyl | functional group fluoro, silyl | functional group silyl |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.7 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
45.4 °C - closed cup - (own results)
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?