Key Documents
91862
Trimethyl(trifluoromethyl)silane solution
2 M in THF
Synonim(y):
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, Ruppert′s reagent, Ruppert-Prakash reagent, TFMTMS, Trifluoromethyltrimethylsilane
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
IVD
for in vitro diagnostic use
stężenie
2 M in THF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386
gęstość
0.91 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
Klucz InChI
MWKJTNBSKNUMFN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Silver-mediated C-H trifluoromethylation of arenes
- Preparation of trifluoromethyl ketone analog of L-arginine having contrasting inhibitory activity against human arginase I and histone deacetylase 8
- Organocatalyzed regio- and enantioselective allylic trifluoromethylation of Morita-Baylis-Hillman adducts
- Palladium-catalyzed oxidative trifluoromethylation of indoles
- Preparation of 5-HT1A antagonists
- Used as difluorocarbene source
- Conversion of aromatic aldehydes to difluoromethylated products.
- C-H trifluoromethylation of arenes, terminal alkynes, tertiary amines, heteroarenes, allylic, and terminal alkenes using metal catalyst or metal free oxidative trifluoromethylation reaction.
It can also be used in trifluoromethylation of:
- Non-activated aldimines.
- Heterocumulenes.
- Azomethine imines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C