Merck
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
Wybierz wielkość
1 ML
688,00 zł
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
688,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH2Cl)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Beilstein:
4306747
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
gęstość
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)