Merck
256323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Synonim(y):
(S)-(−)-α-Ethylbenzyl alcohol
Wybierz wielkość
1 ML
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1430,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Beilstein:
2041556
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.520 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
Chiral building block.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hisashi Matsuda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1949-1953 (2005-03-23)
1'S-1'-Acetoxychavicol acetate from the rhizomes of Alpinia galanga inhibited nitric oxide (NO) production in lipopolysaccharide-activated mouse peritoneal macrophages with an IC(50) value of 2.3 microM. To clarify the structure-activity relationship of 1'S-1'-acetoxychavicol acetate, various natural and synthetic phenylpropanoids and synthetic