Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-839-4
Beilstein/REAXYS Number:
174008
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
impurities
≤1% guanine
mp
≥300 °C
SMILES string
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
InChI key
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp ≥300 °C | mp - | mp - |
| impurities ≤1% guanine | impurities ≤1% guanine | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?