Przejdź do
M0627
7-Methylguanosine
≥90%, synthetic, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.27
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3713683
Assay:
≥90%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7-Methylguanosine, ≥90%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OGHAROSJZRTIOK-KQYNXXCUSA-N
General description
7-Methylguanosine structure is also referred to as a cap. It is located on the 5′ end of the cytoplasmic mRNA.
Application
7-Methylguanosine has been used in the removal of residual phosphates from pre rigor solution, phosphate mop system and phosphorous standard solution.
Biochem/physiol Actions
7-Methylguanosine is involved in the processing of a cap-dependent translational process of mRNA. It is also involved in protecting the mRNA from degradation due to ribonucleases and mediate nuclear export. 7-Methylguanosine also permits the recruitment of ribosome.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5883M6133A3401
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90%
assay
≥92.5%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)