Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 732,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-431-0
Beilstein/REAXYS Number:
174245
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
732,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
impurities
≤1% guanine
SMILES string
Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
InChI key
FZWGECJQACGGTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description 97% | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| impurities ≤1% guanine | impurities ≤1% guanine | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?