Merck
361836
Sigma-Aldrich
3′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
Wybierz wielkość
5 G
251,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
251,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
147-148 °C/20 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1F)C(C)=O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3′-fluoro-4′-metoksyacetofenon można otrzymać w reakcji Friedla-Craftsa o-fluoroanizolu z bezwodnikiem octowym.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of some Fluorine-Containing Analogs and Derivatives of Medicinals.
Minor JT and Vanderwerf CA.
The Journal of Organic Chemistry, 17(11), 1425-1430 (1952)