Merck
C24604
3-Chlorobenzoic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
m-Chlorobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-618-4
Beilstein/REAXYS Number:
907218
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
mp
153-157 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chlorobenzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)